Tlačiť
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid, Benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Benzimidazolecarboxylic acid
290870250 290870050
ACRO290870250EA 166.63 EUR
ACRO290870250 ACRO290870050
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Mw: 162.15 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011555
Číslo CAS: 15788-16-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %