Tlačiť
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
H60242.06 H60242.14
H60242.06EA 56.96 EUR
H60242.06 H60242.14
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥97%
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₉NO₄
Teplota tavenia: 62…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00082564
Číslo CAS: 59382-59-1