Tlačiť
3-Fluoro-4-iodoaniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H61427.03 H61427.06
H61427.03EA 102.54 EUR
H61427.03 H61427.06
3-Fluoro-4-iodoaniline ≥98%
3-Fluoro-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅FIN
Mw: 237.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07774187
Číslo CAS: 656-66-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III