Tlačiť
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride
H63312.03 H63312.06
H63312.03EA 99.48 EUR
H63312.03 H63312.06
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride 98%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
Purity: 98% CAS No.: 21038-22-2 Molecular Formula: C8H11NO2 Formula Weight: 153.18 Physical Form: Solid Appearance: White MDL No.: MFCD01114582
Vzorec: C₈H₁₂ClNO₂
Mw: 189.64 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01114582
Číslo CAS: 876-33-5