1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
O-(4-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride
H63312.03
H63312.06
H63312.03EA
99.48
EUR
H63312.03
H63312.06
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride 98%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
Purity: 98%
CAS No.: 21038-22-2
Molecular Formula: C8H11NO2
Formula Weight: 153.18
Physical Form: Solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD01114582
Vzorec:
C₈H₁₂ClNO₂ Mw: 189.64 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01114582 Číslo CAS: 876-33-5 |