Tlačiť
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H61603.06 H61603.14
H61603.06EA 147.61 EUR
H61603.06 H61603.14
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃H₂F₆O₃S
Hustota: 1,611
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00671579
Číslo CAS: 6226-25-1
OSN: 3265
ADR: 8,II