2-Thiopheneboronic acid pinacol ester ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-thienyl)-1,3,2-dioxaborolane
H63819.03
H63819.06
H63819.14
H63819.03EA
54.15
EUR
H63819.03
H63819.06
H63819.14
2-Thiopheneboronic acid pinacol ester ≥98%
2-Thiopheneboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 193978-23-3
Molecular Formula: C10H17BO3S
Formula Weight: 228.12
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 65-70°
MDL No.: MFCD05663878
Vzorec:
C₁₀H₁₅BO₂S Teplota tavenia: 65…70 °C Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD05663878 Číslo CAS: 193978-23-3 |