Anisomycin
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá:
(2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidin-3-yl acetate
11308-5
11308-10
CAYM11308-5EA
56.48
EUR
CAYM11308-5
CAYM11308-10
Anisomycin
Anisomycin
Vzorec:
C₁₄H₁₉NO₄ Mw: 265.31 g/mol |
Číslo MDL:
MFCD00077650 Číslo CAS: 22862-76-6 EINECS: 245-269-7 OSN: 3462 ADR: 6.1 III |