Tlačiť
Ionomycin calcium salt
Dodávateľ: Cayman Chemical
11932-1 11932-5 11932-10 11932-25
CAYM11932-1EA 54.08 EUR
CAYM11932-1 CAYM11932-5 CAYM11932-10 CAYM11932-25
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt
Vzorec: C₄₁H₇₀CaO₉
Mw: 747.1 g/mol
Číslo MDL: MFCD00151183
Číslo CAS: 56092-82-1