Tlačiť
Hydrid hlinito-lithný 4.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
199511000 199518000
199511000.EA 103.34 EUR
199511000. 199518000.
Hydrid hlinito-lithný 4.0 M in diethyl ether, AcroSeal®
Hydrid hlinito-lithný
Vzorec: H₄AlLi
Mw: 37.95
Teplota tavenia: 125
Teplota vzplanutia: –017 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011075
Číslo CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
OSN: 1411
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,00348
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Iodometric 18.0 to 22.0 % (LiAlH4)