Tlačiť
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Iodopyrazole
H36465.03 H36465.06
H36465.03EA 74.61 EUR
H36465.03 H36465.06
3-Iodo-1H-pyrazole ≥97%
3-Iodo-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₃IN₂
Mw: 193.98 g/mol
Teplota tavenia: 69…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12022324
Číslo CAS: 4522-35-4