Tlačiť
4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
H61554.03 H61554.06
H61554.03EA 163.83 EUR
H61554.03 H61554.06
4-Fluoro-3-nitroanisole 95%
4-Fluoro-3-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Mw: 171.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11848442
Číslo CAS: 61324-93-4