Tlačiť
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H61973.03 H61973.06
H61973.03EA 109.11 EUR
H61973.03 H61973.06
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile ≥98%
2-Fluoro-4-iodobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 137553-42-5 Molecular Formula: C7H3FIN Formula Weight: 247.01 Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Red-brown UN No.: 3439 MDL No.: MFCD03094172
Vzorec: C₇H₃FIN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094172
Číslo CAS: 137553-42-5
OSN: 3439
ADR: 6.1,III