1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-Phenylpyrazole-4-carboxaldehyde, 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
H63695.MD
H63695.03
H63695.MDEA
77.82
EUR
H63695.MD
H63695.03
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98%
1-Phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 54605-72-0
Molecular Formula: C10H8N2O
Formula Weight: 172.18
Physical Form: Solid
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 84-88°
MDL No.: MFCD02179568
Vzorec:
C₁₀H₈N₂O Teplota tavenia: 84…88 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD02179568 Číslo CAS: 54605-72-0 |