Tlačiť
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Anthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-Dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
H60929.03 H60929.06
H60929.03EA 79.02 EUR
H60929.03 H60929.06
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid ≥98%
9,10-Anthraquinone-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₅H₈O₄
Teplota tavenia: 287…289 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001231
Číslo CAS: 117-78-2
EINECS: 204-207-9