Tlačiť
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) solution indicator for waste water analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.09161.0100 1.09161.0500
1.09161.0100EA 63.78 EUR
1.09161.0100 1.09161.0500
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) solution indicator for waste water analysis, Supelco®
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Vzorec: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Hustota: 1,01 g/cm3 (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036428
Číslo CAS: 14634-91-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.2 %; buffer pH 4.0) 2.4 - 2.8
pH-value (20 °C) 3.5 - 4.5
Application test conforms