Tlačiť
Petri dish basket
Dodávateľ: DELTALAB
H-600 H-601
391-1110EA 65.29 EUR
391-1110 391-1120
Petri dish basket
Stojany Zásobníky na Petriho misky
These stainless steel baskets are suitable for dishes of diameter up to 10 cm.