Tlačiť
Universal container
Dodávateľ: DELTALAB
309202 309222
DELT309202EA 131.17 EUR
DELT309202 DELT309222
Universal container
Nádobky na vzorky Nádoby pro obecné použití
Containers made of PS, clear, with white PP screw caps.
  • With leakproof screw closure
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904