bromfenolová modř ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
0449-25GEA
188.13
EUR
0449-25G
0449-50G
bromfenolová modř ACS
bromfenolová modř
A tracking dye for nucleic acid and protein gels. Also a pH indicator (yellow to blue, range 3,0 to 4,6).
Vzorec:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Teplota tavenia: 273 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00005875 Číslo CAS: 115-39-9 EINECS: 204-086-2 Merck Index: 13,01429 |
Výsledky špecifikačného testu
Clarity of Solution | Pass |
Visual Transition Interval (pH 3.0-4.6) | Pass |