Tlačiť
Hand wash lotions, Esemtan®
Dodávateľ: SCHUELKE MAYR
116602 116604
SCUE116602EA 167.03 EUR
SCUE116602 SCUE116604
Hand wash lotions, Esemtan®
Péče o pokožku Mýdla a čističe pokožky
Gentle soap-free wash lotion for washing prior to surgical and hygienic hand disinfection. Suitable for all skin types.
  • Balanced emollient ingredients protect against irritation and dryness
  • Preserves the acidic protective layer of the skin
  • Fresh fragrance and pleasant colour
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904