Eozin Y aqueous solution, Q Path® Microscopy
Dodávateľ: VWR Q-Path Chemicals
Synonymá:
Solvent Red 43, Field's Stain B, Eosin 225, 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein disodium salt, Disodium 2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoate, Disodium 2',4',5',7'-tetrabromo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Tetrabromofluorescein disodium salt, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Eosin Y disodium salt
10047001.EA
58.08
EUR
10047001.
10047101.
Eozin Y aqueous solution, Q Path® Microscopy
Eozin Y
Ready to use eosin solution for HES histological staining.
Vzorec:
C₂₀H₆Br₄Na₂O₅ Mw: 691.86 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005040 Číslo CAS: 17372-87-1 EINECS: 241-409-6 Merck Index: 13,03634 |
![]() |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Colour of solution | Orange-red |
Density (20/4) | 0,9 - 1,1 |
pH (20°C) | 5 - 5,5 |
Absorbance (0.1 %) | 514 - 518 nm |