Formalin 10%, pink, Q Path®, buffered
Dodávateľ: VWR Q-Path Chemicals
|
Nebezpečí
|
FOR0023AF59001EA
66.99
EUR
FOR0023AF59001
FOR0153AF59001
FOR0063AF59001
Formalin 10%, pink, Q Path®, buffered
Formalin
Formalin pink ready to use fixative for tissue samples. Pots can be used for storage and transport.
Formaldehyde 4% is approximately equal to Formalin 10%
Vzorec:
CH₂O Hustota: 1,013 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003274 Číslo CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 |
![]() |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Pink liquid |
Test formaldehyde | Passes test |
Density (20/4) | 1,012 - 1,014 |
pH (20°C) | 6,8 - 7,2 |