Tlačiť
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Dodávateľ: VWR Q-Path Chemicals
Nebezpečí
FOR0020AF59001EA 65.38 EUR
FOR0020AF59001 FOR0150AF59001 FOR0060AF59001 10099464. FOR0070AF59001 11699455. 10099465. 11699404. 11699408. FOR010LAF59001
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Formalin
Formalin ready to use fixative for tissue samples. Pots and buckets can be used for storage.
Formaldehyde 4% is approximately equal to Formalin 10%.
Vzorec: CH₂O
Hustota: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003274
Číslo CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colourless liquid
Test formaldehyde Passes test
Density (20/4) 1,012 - 1,014
pH (20°C) 6,8 - 7,2