Thiosíran sodný, anhydrous ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá:
Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
84852.230EA
44.76
EUR
84852.230
84852.290
84852.460
Thiosíran sodný, anhydrous ≥98%, GPR RECTAPUR®
Thiosíran sodný
Vzorec:
Na₂S₂O₃ Mw: 158.11 Teplota varu: 100 Teplota tavenia: 48 Hustota: 1.66 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003499 Číslo CAS: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 98 % |
pH (20°C; 5 %) | 6.0 - 8.5 |
S (Sulphide) | Max. 50 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 50 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 50 ppm |
Cu (Copper) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |
K (Potassium) | Max. 200 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 50 ppm |
Pb (Lead) | Max. 50 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 50 ppm |