Tlačiť
Oxid titaničitý 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Titanic anhydride, Pigment White 6, Rutile, Titanium(IV) oxide, rutile, Titanium dioxide
84853.290EA 105.35 EUR
84853.290 84853.460
Oxid titaničitý 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR®
Oxid titaničitý
Vzorec: TiO₂
Mw: 79.88
Teplota varu: 2900
Teplota tavenia: 1855 °C
Hustota: 4.2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011269
Číslo CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Merck Index: 13,09549
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Loss on ignition (800°C) Max. 0.5 %
Solubility in hot water Max. 0.5 %
Solubility in hydrochloric acid Max. 0.5 %
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.02 %
Sb (Antimony) Max. 100 ppm