Mravenčan sodný ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
84850.260EA
73
EUR
84850.260
84850.460
Mravenčan sodný ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Mravenčan sodný
Vzorec:
HCO₂Na Teplota tavenia: 257,31 °C Hustota: 1,919 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013101 Číslo CAS: 141-53-7 EINECS: 205-488-0 REACH: 01-2119486468-21 Merck Index: 13,08694 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 10 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |