Tlačiť
Tetramethylammonium acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
245070-25G 245070-5G
SIAL245070-25GEA 210.59 EUR
SIAL245070-25G SIAL245070-5G
Tetramethylammonium acetate, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium acetate
Vzorec: C₆H₁₅NO₂
Číslo MDL: MFCD00011630
Číslo CAS: 10581-12-1
EINECS: 234-179-3