Tlačiť
Tetramethylammonium acetate hydrate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
420490250 420490050
ACRO420490250EA 243.48 EUR
ACRO420490250 ACRO420490050
Tetramethylammonium acetate hydrate 95%
Tetramethylammonium acetate hydrate
Appearance: White Crystalline solid
Vzorec: C₆H₁₅NO₂·xH₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03066126
Číslo CAS: 1266615-86-4
EINECS: 234-179-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤14 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥94 % (On dry substance)