Tlačiť
Benzyltrimethylammonium chloride 50% (w/w) in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium chloride
209381000 209380010
ACRO209381000EA 21.51 EUR
ACRO209381000 ACRO209380010
Benzyltrimethylammonium chloride 50% (w/w) in water
Benzyltrimethylammonium chloride
Vzorec: C₁₀H₁₆ClN
Mw: 185.7
Teplota tavenia: 238
Hustota: 1.044 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011782
Číslo CAS: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
OSN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric ≥49 %