Tlačiť
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20586.03 B20586.06
B20586.03EA 40.91 EUR
B20586.03 B20586.06
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 62353-75-7 Molecular Formula: C7H8O3S Formula Weight: 172.20 Melting Point: 60-63° MDL No.: MFCD00102115
Vzorec: C₇H₈O₃S
Teplota tavenia: 60…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00102115
Číslo CAS: 62353-75-7