Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Nalpha-Acetyl-D-arginine, Trimesitylphosphine
B21116.03
B21116.06
B21116.03EA
103.89
EUR
B21116.03
B21116.06
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine
Purity: 98%
CAS No.: 23897-15-6
Molecular Formula: C27H33P
Formula Weight: 388.54
Melting Point: 185-188°
MDL No.: MFCD00014912
Vzorec:
C₂₇H₃₃P Teplota tavenia: 185…188 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014912 Číslo CAS: 23897-15-6 |