3,3'-Difluorobiphenyl ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L16740.03
L16740.06
L16740.03EA
127.16
EUR
L16740.03
L16740.06
3,3'-Difluorobiphenyl ≥97%
3,3'-Difluorobiphenyl
Purity: 97%
CAS No.: 396-64-5
Molecular Formula: C12H8F2
Formula Weight: 190.19
Refractive Index: 1.5680
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 130°/14mm
Beilstein Reference: 2046445
UN No.: 3151
MDL No.: MFCD00039216
Vzorec:
C₁₂H₈F₂ Teplota varu: 130 °C (14 mmHg) Teplota tavenia: 7…8 °C Hustota: 1,210 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00039216 Číslo CAS: 396-64-5 EINECS: 206-905-9 OSN: 3151 ADR: 9,II |