Tlačiť
10-Undecynoic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Undec-10-ynoic acid
A13815.06 A13815.14
A13815.06EA 109.35 EUR
A13815.06 A13815.14
10-Undecynoic acid 96%
10-Undecynoic acid
Purity: 96% CAS No.: 2777-65-3 Molecular Formula: HC≡C(CH2)8CO2H Formula Weight: 182.26 Flash Point: 161°(321°F) Odour: Odourless Boiling Point: 174-176°/4mm Beilstein Reference: 1704918 MDL No.: MFCD00014389
Vzorec: C₁₁H₁₈O₂
Mw: 182.26 g/mol
Teplota varu: 174…176 °C (4 mmHg)
Teplota tavenia: 40…43 °C
Teplota vzplanutia: 161 °C (321 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014389
Číslo CAS: 2777-65-3
EINECS: 220-471-8