Tlačiť
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-2-chloro-6-picoline, 5-Amino-6-chloro-2-picoline
360740010 360740050
ACRO360740010EA 94.67 EUR
ACRO360740010 ACRO360740050
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Teplota tavenia: 74…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095213
Číslo CAS: 39745-40-9
OSN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %