Tlačiť
Triethylbutylammonium bromide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (1-Butyl)triethylammonium bromide
B24128.14 B24128.22
B24128.14EA 110.55 EUR
B24128.14 B24128.22
Triethylbutylammonium bromide ≥97%
Triethylbutylammonium bromide
Purity: 97% CAS No.: 13028-69-8 Molecular Formula: CH3(CH2)3N(CH2CH3)3Br Formula Weight: 238.21 Melting Point: 212-215° MDL No.: MFCD00055541
Vzorec: C₁₀H₂₄BrN
Mw: 238.21 g/mol
Teplota tavenia: 212…215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055541
Číslo CAS: 13028-69-8