Tlačiť
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21823.14 B21823.22 B21823.36
B21823.14EA 58.97 EUR
B21823.14 B21823.22 B21823.36
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane ≥99%
2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
Purity: 99% CAS No.: 1193-11-9 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 32°(90°F) Boiling Point: 98° UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00090841
Vzorec: C₆H₁₂O₂
Teplota varu: 98 °C
Hustota: 0,897
Teplota vzplanutia: 32 °C (90 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00090841
Číslo CAS: 1193-11-9
EINECS: 214-766-0
ADR: 3,III