Tlačiť
2-Formyl-6-picoline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 6-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methyl-2-pyridinecarboxaldehyde
127570050 127570010 127570250
ACRO127570050EA 218.61 EUR
ACRO127570050 ACRO127570010 ACRO127570250
2-Formyl-6-picoline 97%
2-Formyl-6-picoline
Vzorec: C₇H₇NO
Teplota tavenia: 31…33 °C
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006291
Číslo CAS: 1122-72-1
EINECS: 214-359-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %