Tlačiť
2-Naphthalenemethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
MQ100
187313-25G 187313-5G
SIAL187313-25GEA 361.71 EUR
SIAL187313-25G SIAL187313-5G
2-Naphthalenemethanol, Sigma-Aldrich®
2-Naphthalenemethanol
Vzorec: C₁₁H₁₀O
Mw: 158.2000 g/mol
Číslo MDL: MFCD00004124
Číslo CAS: 1592-38-7