Tlačiť
2-Naphthalenemethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
351150010 351150050 351150250
ACRO351150010EA 53.68 EUR
ACRO351150010 ACRO351150050 ACRO351150250
2-Naphthalenemethanol 98%
2-Naphthalenemethanol
Vzorec: C₁₁H₁₀O
Mw: 158.2000 g/mol
Teplota tavenia: 79…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004124
Číslo CAS: 1592-38-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥97.5 %