Tlačiť
1-Naphthalenemethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Naphthalen-1-ylmethanol
184284-10G 184284-50G
SIAL184284-10GEA 64.49 EUR
SIAL184284-10G SIAL184284-50G
1-Naphthalenemethanol, Sigma-Aldrich®
1-Naphthalenemethanol
Vzorec: C₁₁H₁₀O
Mw: 158.20 g/mol
Číslo MDL: MFCD00004044
Číslo CAS: 4780-79-4
EINECS: 225-324-1