1-Naphthalenemethanol 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Naphthalen-1-ylmethanol
L01347.09
L01347.18
L01347.09EA
72.5
EUR
L01347.09
L01347.18
1-Naphthalenemethanol 98
1-Naphthalenemethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 4780-79-4
Molecular Formula: C11H10O
Formula Weight: 158.20
Melting Point: 58-63°
Boiling Point: 301°/715mm
MDL No.: MFCD00004044
Vzorec:
C₁₁H₁₀O Mw: 158.20 g/mol Teplota varu: 301 °C (715 mmHg) Teplota tavenia: 58…63 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004044 Číslo CAS: 4780-79-4 EINECS: 225-324-1 |