Tlačiť
1-Naphthalenemethanol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Naphthalen-1-ylmethanol
180110020 180110100
ACRO180110020EA 35.21 EUR
ACRO180110020 ACRO180110100
1-Naphthalenemethanol 98%
1-Naphthalenemethanol
Vzorec: C₁₁H₁₀O
Mw: 158.20 g/mol
Teplota varu: 301 °C (715 mmHg)
Teplota tavenia: 59…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004044
Číslo CAS: 4780-79-4
EINECS: 225-324-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 62 °C
GC ≥97.5 %