Direct red 80
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B21693.06
B21693.14
B21693.22
B21693.06EA
42.12
EUR
B21693.06
B21693.14
B21693.22
Direct red 80
Direct red 80
CAS No.: 2610-10-8
Molecular Formula: C45H26N10Na6O21S6
Formula Weight: 1373.09
MDL No.: MFCD00054389
Vzorec:
C₄₅H₂₆N₁₀Na₆O₂₁S₆ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00054389 Číslo CAS: 2610-10-8 EINECS: 220-027-3 |