Tlačiť
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N,N-dimethyl-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
413275-250G 413275-1KG
SIAL413275-250GEA 145 EUR
SIAL413275-250G SIAL413275-1KG
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol
Vzorec: C₁₇H₂₉NO
Mw: 263.4183 g/mol
Číslo MDL: MFCD00026283
Číslo CAS: 88-27-7
EINECS: 201-816-1