Tlačiť
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-(Aminomethyl)benzonitrile HCl, α-Amino-p-tolunitrile Hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzonitrile Hydrochloride, 4-Cyanobenzylamine Hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
631396-25G 631396-5G
SIAL631396-25GEA 478.54 EUR
SIAL631396-25G SIAL631396-5G
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride, Sigma-Aldrich®
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Vzorec: C₈H₉ClN₂
Mw: 168.62 g/mol
Číslo MDL: MFCD01861472
Číslo CAS: 15996-76-6