Tlačiť
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Aminomethyl)benzonitrile HCl, α-Amino-p-tolunitrile Hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzonitrile Hydrochloride, 4-Cyanobenzylamine Hydrochloride
H27473.14 H27473.06
H27473.14EA 396.71 EUR
H27473.14 H27473.06
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 15996-76-6 Molecular Formula: C8H8N2.HCl Formula Weight: 168.62 Melting Point: 279-284° MDL No.: MFCD01861472
Vzorec: C₈H₉ClN₂
Mw: 168.62 g/mol
Teplota tavenia: 279…284 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01861472
Číslo CAS: 15996-76-6