Tlačiť
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine
H50862.03 H50862.MD
H50862.03EA 246.34 EUR
H50862.03 H50862.MD
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥99%
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Purity: 99% CAS No.: 87394-65-8 Molecular Formula: C9H12ClN3 Formula Weight: 197.67 MDL No.: MFCD04115049
Vzorec: C₉H₁₂ClN₃
Mw: 197.67 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115049
Číslo CAS: 87394-65-8