Tlačiť
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: trans-1,2-Bis(tri-n-butylstannyl)ethylene
L20130.03 L20130.06
L20130.03EA 130.77 EUR
L20130.03 L20130.06
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene 96%
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene
Purity: 96% CAS No.: 14275-61-7 Molecular Formula: C26H56Sn2 Formula Weight: 606.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 185°/0.01mm Beilstein Reference: 3613803 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01631299
Vzorec: C₂₆H₅₆Sn₂
Teplota varu: 185 °C (0,01 mmHg)
Hustota: 1,140
Číslo MDL: MFCD01631299
Číslo CAS: 14275-61-7
ADR: 6.1,II