Tlačiť
2-Bromoindene ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25474.14 B25474.06
B25474.14EA 200.96 EUR
B25474.14 B25474.06
2-Bromoindene ≥98%
2-Bromoindene
Purity: 98% CAS No.: 10485-09-3 Molecular Formula: C9H7Br Formula Weight: 195.06 Melting Point: 35-37° MDL No.: MFCD06797863
Vzorec: C₉H₇Br
Teplota tavenia: 35…37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797863
Číslo CAS: 10485-09-3