2-(Tributylstannyl)thiazole 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H51090.03
H51090.06
H51090.03EA
196.95
EUR
H51090.03
H51090.06
2-(Tributylstannyl)thiazole 96%
2-(Tributylstannyl)thiazole
Purity: 96%
CAS No.: 121359-48-6
Molecular Formula: C15H29NSSn
Formula Weight: 374.17
Boiling Point: 307-309°
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319057
Vzorec:
C₁₅H₂₉NSSn Teplota varu: 307…309 °C Hustota: 1,19 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01319057 Číslo CAS: 121359-48-6 ADR: 6.1,III |