5-(Tributylstannyl)pyrimidine 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H51458.MD
H51458.03
H51458.MDEA
95.07
EUR
H51458.MD
H51458.03
5-(Tributylstannyl)pyrimidine 96%
5-(Tributylstannyl)pyrimidine
Purity: 96%
CAS No.: 144173-85-3
Molecular Formula: C16H30N2Sn
Formula Weight: 369.13
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319056
Vzorec:
C₁₆H₃₀N₂Sn Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01319056 Číslo CAS: 144173-85-3 ADR: 6.1,III |